Bouchons à rodage normalisé
transparent, 29/32
Catalog # 217-0090
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
En PP transparent. Avec 2 embouts pour tuyau de 8 mm Ø. Conviennent pour l'aération ou le transfert d'air, de gaz ou de liquide dans un tube à rodage standard.
- Joint d'étanchéité pour une excellente étanchéité
- Autoclavable
- Dessus octogonal pour une fermeture et une ouverture aisées du bouchon
Specifications
- RN:29/32
- Couleur:transparent