Bouchons pour rodages coniques
En PEHD blanc avec couvercle rouge. Bouchons creux avec bague d'étanchéité et tête octogonale.
- Bonne résistance chimique
- Bagues d'étanchéité pour un maintien ferme sans fuites
- Tête octogonale pour une fermeture et une ouverture aisées du bouchon
: DIN 12254
Frequently Bought Together