Spatules d'agitation jetables
Catalog # 441-0099
Supplier: KARTELL
Specifications
- Ø:3 mm
- Désignation:Spatules/tiges d'agitation jetables en polystyrène
- Longueur:90 mm
- Matière:PS
- Cdt:100
Specifications
About this item
Pour différentes applications de laboratoire.
- Idéales comme tiges d'agitation pour une utilisation dans des cuvettes