ContactUsLinkComponent
Pièces de distillation, Quickfit®
  201-8692
undefined
Pièces de distillation, Quickfit®
  201-8692
  • Rodage mâle:
    24/29 NS
  • Cdt:
    1
PYREX®, verre borosilicaté.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Utilisées en ensembles de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical.