Boucles en caoutchouc de silicone
N° de catalogue 819-1416
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Spécifications
- Couleur:assortiment
- Désignation:Attaches en silicone
- Cdt:30
Spécifications
À propos de cet article
Ces bandes en caoutchouc de silicone extensibles offrent des solutions simples et pratiques pour répondre à vos exigences en matière d'attache, de fixation et de codage couleur en laboratoire et sur le lieu de travail.
- Taille réglable
- Conserve l'élasticité entre –49 et 121 °C
- Boucles de 5 mm de large qui peuvent s'étendre jusqu'à 100 mm de Ø
- Couleurs : rouge, bleu et jaune
Parfaites pour une utilisation dans un incubateur, un autoclave ou un congélateur et pour maintenir fermement les colonnes et les burettes sur des supports. Elles peuvent également maintenir des couvercles métalliques sur des flacons, fermer des sachets de dialyse ou des sacs pour déchets biologiques dangereux et attacher des rouleaux de tuyau flexible.