Feutres stériles, Klerpack™
Fournisseur: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificats
À propos de cet article
Option efficace et rentable, permettant d'effectuer d'importants gains de temps. Marqueurs bleus ou noirs conformes aux exigences d'AQ pour les documents photocopiés, avec étiquetage résistant à l'alcool et pointe ne séchant pas.
- Emballage en PP est plus facile à essuyer, pour une pulvérisation et un essuyage plus efficaces
- Réduit le risque de bioburden initial
- Irradiation aux rayons gamma à un minimum de 25 kGy
Emballage: Double emballage individuel, suivi d'un conditionnement dans un troisième sachet.
Frequently Bought Together