Set de cuillères jaugées
Catalog # 231-1320
Supplier: BOCHEM
Specifications
- Désignation:Kit de 4 dosettes
- Cdt:1 SET
Specifications
About this item
En acier inoxydable 18/10. Set de quatre cuillères jaugées pratique.
- Bonne résistance chimique et thermioque
- Un anneau relie les différents cuillères
Delivery: Chaque set comprend des cuillères de 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml et 15 ml.