Spatule à vibrations
231-1289
: BOCHEM
- Longueur:190 mm
- Environmentally Preferable:
- Largeur de la lame:12 mm
- Cdt:1
- Longueur de lame:50 mm
Acier inoxydable, tige en plastique. Une roulette crantée est actionnée au doigt pour faire vibrer la lame de la spatule. Cette action permet d'ajouter de la matière avec précision.