ContactUsLinkComponent
Spatule, avec creux
Spatule, avec creux
Catalog # 231-0172
Supplier:  NICKEL ELECTRO
undefined
Spatule, avec creux
Catalog # 231-0172
Supplier:  NICKEL ELECTRO
Specifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Cdt:
    10
Specifications
About this item
Stainless steel (304), non magnetic.
  • Double-ended: One flat end, one trough bladed end
  • Superior corrosion resistance and durability
Trough bladed end: 8 mm wide × 50 mm long × 1,5 mm deep