Spatule-cuillère
Catalog # 231-0111
Supplier: NICKEL ELECTRO
Specifications
- Longueur:190 mm
- Largeur de la lame:12 mm
- Cdt:1
- Taille cuillère:20×25 mm
Specifications
About this item
En acier inoxydable. Extrémités spéciales en forme de cuillère et spatule.
- Très bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide