Spatule-cuillère, type Nuffield
140 mm
231-0170
En acier inoxydable. Droite avec angle oblique.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Très bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer
- Longueur:140 mm
En acier inoxydable. Droite avec angle oblique.