Lames micro-array, HTA™ Slides
Lames micro-array, HTA™ Slides
Supplier:   Greiner Bio-One
Lames micro-array, HTA™ Slides
Supplier:  Greiner Bio-One
Certificates
Lames micro-array, HTA™ Slides
Lames micro-array, HTA™ Slides
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Les lames HTA™ ont les mêmes dimensions que les lames en verre standard 25×75 mm. La lame HTA™ Slide I s'utilise pour le traitement d'un échantillon. La lame HTA™ Slide 12 est divisée en 12 compartiments plats, chacun équipé d'une surface inscriptible de 6×6 mm et d'un rebord bas de 0,5 mm. Elle permet de traiter 12 échantillons simultanément.
  • Surface multifonctionnelle, Amino 3D, Aldéhyde 3D ou Epoxy 3D
  • Rebord bas du puits de 0,5 mm
  • Faible auto-fluorescence
  • En plastique pour micro-arrays haut rendement
La lame HTA™ Slide 12 peut associer les avantages d'une microplaque universelle avec des micro-arrays pour les applications de diagnostic grâce à une géométrie de puits identique à celle d'une microplaque standard à 96 puits.
Product Family Options
Product Information
  • Désignation
    Nb de puits
    Availability
    Price
  • 3-D amino microarray slides
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 383.00
    SFr. 383.00
    1 * 5 ST
       SFr. 383.00
  • 3-D amino microarray slides
    12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 459.00
    SFr. 459.00
    1 * 5 ST
       SFr. 459.00
  • 3-D aldehyde microarray slides
    12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 459.00
    SFr. 459.00
    1 * 5 ST
       SFr. 459.00
  • 1, 3-D aldéhyde
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 377.00
    SFr. 377.00
    1 * 5 ST
       SFr. 377.00
  • Multifunctional microarray slides
    12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 5 ST
       SFr. 176.00