Systèmes de prélèvement avec spatule, Scienceware® Samplit™
231-0012
- Type:Stérile
- Capacité:190 ml
- Désignation:Sample jar with scoop
- Seq:01
- Cdt:25
En PS. Systèmes de prélèvement constitués d'un récipient et d'une spatule. Le récipient se ferme à l'aide de la spatule, ce qui permet d'effectuer facilement les prélèvements et de les placer directement dans le récipient. Parfaitement adaptés aux produits en vrac, solides, semi-solides et autres matières.
- Disponibles en version stérile ou non stérile
- Résistants
- Spatule extrêmement résistante à bord circulaire et tranchant