ContactUsLinkComponent
Ciseaux universels courbés
Ciseaux universels courbés
Catalog # 233-1152
Supplier:  HAMMACHER KARL
undefined
Ciseaux universels courbés
Catalog # 233-1152
Supplier:  HAMMACHER KARL
Specifications
  • Longueur:
    180 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
En acier inoxydable, avec poignées en plastique
  • Pour de nombreuses applications, particulièrement adaptés à la découpe du carton et des feuilles de métal
  • Résistants à la corrosion, autoclavables
  • Pratiques