Scalpels
Supplier: SLG Kunststoff
Certificates
About this item
Céramique durable et de haute qualité pour un affûtage excellent et durable. Aucune partie métallique, produit donc adapté à l'analyse des traces. Manche super-léger, solides, ergonomique pour une manipulation aisée et en toute sécurité.
- Antimagnétique, antistatique, et anticorrosion, résiste au lave-vaisselle, résistance chimique aux produits agressifs
- Extrêmement résistant à la chaleur, conductivité thermique faible
- Aucun nouvel affûtage nécessaire
Frequently Bought Together