Manches de scalpel
: BAYHA
En acier inoxydable.
- Disponibles sous forme solide ou avec manche creux (233-5203)
- Large choix de lames-bistouris stériles et non stériles disponibles ; toutes les formes de lames s'adaptent à tous les manches BAYHA
- Système de fermeture éprouvé pour un ajustement étanche de la lame dans le manche
- Échange facile et sûr des lames-bistouris
Frequently Bought Together