ContactUsLinkComponent
Portoirs à coloration
  631-9520
 :  KARTELL
undefined
Portoirs à coloration
  631-9520
 :  KARTELL
  • Désignation:
    Staining rack
  • l×p×h:
    86×695×21 mm
  • Cdt:
    1
PP.
  • À utiliser avec 631-9511
Portoir pour coloration avec plateau horizontal, contient 20 lames standard 76×26 mm.
l×p×h: 86×695×21 mm