Pipettes Pasteur avec bulbe à forme aplatie
612-1731
- Emballage:Vrac
- Stérile:-
- Capacité:0,2 ml
- Longueur:124
- Volume goutte:50 µl
- Cdt:500
Non toxiques, en LDPE de qualité alimentaire.
- Pour les applications de distribution et de mélange ainsi que pour les fabricants de kits de diagnostic
- Idéales pour les tests au latex, les tests de grossesse et les cartes de groupe sanguin