Supports de pinces pour pipettes, Clamp-ette®
N° de catalogue 613-3900
Fournisseur: HEATHROW
Spécifications
- Pour:3 micropipettes
- Couleur:bleu
- Désignation:Portoir
- Seq:02
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
PP coloré.
- Stable, sturdy construction
- For one to three pipettes of the most widely used brands
- Secures to tabletops, benches and shelves with a twist of the fingertips
- Autoclavable