Porte-pipettes
612-2998
: HEATHROW
- Pour:6 pipettes
- Couleur:bleu
- Désignation:Portoir pour pipettes
- Cdt:1
Porte-pipettes en acrylique bleu.
- Pour 6 micropipettes des principaux fabricants
- Fabrication robuste et stable
- Micropipettes pouvant être organisées clairement et retirées rapidement du portoir