ContactUsLinkComponent
Portoir pour pipettes, rotatif
Portoir pour pipettes, rotatif
Catalog # 613-0465
Supplier:  Brand
undefined
Portoir pour pipettes, rotatif
Catalog # 613-0465
Supplier:  Brand
Specifications
  • Ø×h:
    230×450 mm
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Porte-pipettes circulaire, en PP, 94 places
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Portoir rotatif pour pipettes, en PP.
  • Pour 94 pipettes graduées ou jaugées de différentes tailles
  • Modèle tournant avec une plaque inférieure tournante supplémentaire, pour protéger les pointes des pipettes
  • Le socle a un bord légèrement bombé, ce qui retient les écoulements de liquides