Portoir pour pipettes magnétiques
N° de catalogue 612-2994
Fournisseur: HEATHROW
Spécifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Portoir magnétique pour pipettes
- l×p×h:85×290×410 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
En plastique ABS bleu
- Pour les pipettes de culture cellulaire et standard de 0,1 à 25 ml
- Aimanté aux 4 coins, il peut être fixé sur un réfrigérateur, une armoire métallique
- Quatre compartiments pour le stockage de différentes pipettes
W×D×H: 85×290×410 mm
Informations de commande: fourni avec deux supports pour poire à pipeter, pipeteur, aide au pipetage.