Support pour pipettes, rotatif
Catalog # 612-4008
Supplier: KARTELL
Specifications
- Ø×h:230×470 mm
- Couleur:rouge
- Désignation:Porte-pipettes circulaire
- Cdt:1
Specifications
About this item
Rotary pipette holder made from PP, for up to 94 pipettes.
- Jusqu'à 94 positions
- Rotation facilitant la sélection des pipettes
Ø×H: 230×470 mm