ContactUsLinkComponent
Porte-pipettes, SP Bel-Art
Porte-pipettes, SP Bel-Art
Catalog # 612-9998
undefined
Porte-pipettes, SP Bel-Art
Catalog # 612-9998
Specifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Portoir pour pipettes, en plastique blanc
  • l×p×h:
    213×114×222 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
En PP blanc, rectangulaire, autoclavable
  • Portoirs solides contenant 50 pipettes selon une disposition verticale 5×10
  • Niveaux supérieurs et intermédiaires avec trous de 16 mm de diamètre ; orifices inférieurs coniques de 16 mm à 6 mm de diamètre ; pointes de pipettes non en contact avec la surface de table
  • Plaques d'extrémité équipées de poignées pour un transport aisé
W×D×H: 213×114×222 mm