ContactUsLinkComponent
Porte-pipettes circulaire
  612-0013
undefined
Porte-pipettes circulaire
  612-0013
  • Ø×h:
    178×178 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Cdt:
    1
Pipette support stand made of white PP.
  • Pour 28 pipettes
  • 10 trous de Ø 14 mm
  • 18 trous de Ø 11 mm
Ø×H: 178×178 mm