Pipettes graduées, BLAUBRAND®, type 2, classe AS, distribution totale
: Brand
AR-Glas®.
- Étalonnage pour la distribution (TD, Ex) ; type 2 : volume nominal sur la partie supérieure
- Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
- Temps d'attente de 5 secondes
- Avec un certificat propre à chaque lot
- Également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS
DIN EN ISO 835
Longueur : 360 mm ±10 mm, sauf pour pipettes 25 ml et 50 ml : 450 mm ±10 mm
: DIN EN ISO 835. Marquage DE-M.
: * Extrémité supérieure pour le coton
** En complément à la norme ISO
*** En complément à la norme ISO, no marquage DE-M
** En complément à la norme ISO
*** En complément à la norme ISO, no marquage DE-M
Frequently Bought Together