Pipettes jaugées avec seringue, un repère
Catalog # 612-1347
Supplier: HIRSCHMANN
Specifications
- Capacité:50 ml
- Cdt:1
- Tolérance:0,05 ± ml
Specifications
About this item
En verre
- Inscriptions indélébiles de couleur brune, grâce à une encre argentée
- Avec une seringue pour un pipetage simple et sans risque