Balai à franges, BetaMop™ II
129-0220
: Texwipe
- Désignation:BetaMop™ II avec manche
- Cdt:1
Balai à franges tubulaires tricotées en polyester avec tête pour un nettoyage économique des sols, BetaMop™ II. Remplacement de la tête, rapide grâce à la fixation par pince.
- Haute capacité, l'absence de couture assure une capacité d'absorption élevée
- Le risque réduit de contamination en fait un auxiliaire idéal pour le nettoyage des sols dans les environnements critiques
- Peut être utilisé avec tous les systèmes de seau d'essorage existants