Outil de nettoyage d'isolateurs et de hottes à flux laminaires, Klercide™
Lightweight frame which is ideal for reaching into the corners of isolators and laminar flow cabinets. Made from 316 stainless steel and fully autoclavable. Designed for use with single use sterile cleaning pads which are supplied gamma irradiated and double bagged.
- Utilise des tampons stériles jetables 100% ou à faible émission de particules
- Respecte l'environnement
- Stérilisés par irradiation gamma, double emballage
- Entièrement autoclavables
L'outil standard peut atteindre 600 mm. Un manche autoclavable permettant une extention supplémentaire de 300 mm est dispoble sur demande. Pour plus de détails merci de nous contacter.
Frequently Bought Together