Distributeur de lames
Distributeur de lames de microscopie, gris, PS, 50
N° de catalogue 631-9110
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Ce distributeur contient jusqu'à 50 lames de microscope.
- Plus d'empreintes sur les lames car les lames sont distribuées grâce à la rotation des molettes de chaque côté de la base moulée
- Protection contre la poussière à l'aide d'un couvercle
- Rotation des molettes qui actionne des rouleaux de caoutchouc pour saisir facilement les lames par les bords
Spécifications
- Nbre de lames:50
- Couleur:gris
- Désignation:Distributeur de lames de microscopie
- Matière:PS