Lames adhésives, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Catalog # 630-1324
Supplier: Epredia
Specifications
- Désignation:Lames adhésives, SuperFrost® Plus Gold
- Cdt:72
Specifications
About this item
Technologie en verre avec traitement unique qui dans un premier temps fait adhérer les tissus frais ou traités au formaldéhyde, puis forme des liaisons chimiques efficaces sur la surface des lames.
- Bords rodés à 90° et extrémités dépolies pour l'étiquetage
- Fixation efficace des tissus difficiles à lier
- Lavée et polie
Conviennent aux techniques de coloration telles que les techniques immunocytochimiques et d'hybridation d'ADN in situ.