Microplaques PCR, 96 puits, segmentées, Axygen®
Catalog # 732-0663
Supplier: Corning
Specifications
- Nb de puits:96
- Jupe:Semi-skirted
- Couleur des puits:incolore
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Cdt:10
- Volume puits:320 μl
Specifications
About this item
Plaques en PP, tapis en silicone. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml.
- Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
- Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
- Tapis de scellage AxyMat™ autoclavables et réutilisables
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Beckman CEQ sequencers.