Tapis de scellage pour plaques 1,0 ml DeepWell™, Nunc™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
En EVA. Pour plaques de scellage en PP et en PS.
- Fermeture hermétique avec une protrusion minimale dans chaque puits
- Empêche l'évaporation et la pénétration de poussière
Specifications
- Catalog No:
- 732-2676
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)