Couvercles pour microplaques, Whatman™
512-1093
- Couleur:incolore
- Désignation:Couvercle en polystyrène, universel
- Cdt:100
Couvercles universels compatibles avec les manipulations robotisées. Utilisables comme couvercles anti-poussières et pour éviter les éclaboussures ou la contamination lorsque les microplaques sont déplacées dans le laboratoire.