Micro-broyeur de tissu avec bouchon fileté
Catalog # 432-5002
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Capacité:0,5 ml
- Désignation:Grinder with screw cap
- Longueur totale:115 mm
- Cdt:2
- Ø ext.×L:13×37 mm
Specifications
About this item
Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft.
Le bouchon à col 13 - 425 a une ouverture sur le dessus et un septum en silicone facé PTFE.
Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.
Jeu dans la chambre de broyage: 0,05 à 0,15 mm