Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette™ I, M502
En polymère d'acétal.
- Le tapis pour biopsie n'est pas nécessaire
- Large compartiment 25×35 mm
- 3000 ouvertures de 0,26 mm pour un bon échange des fluides
- Couvercle intégré
- Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'étiquetage
Frequently Bought Together