Elargisseurs de flamme, en laiton nickelé, dits "papillons"
N° de catalogue 451-0089
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Spécifications
- Désignation:Burner head
- Ø tête:17 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Nickel plated brass.
For burner head Ø 17 mm
Width of opening: 50 mm