Allume-gaz, Fire Boy
Catalog # 451-4260
Supplier: FRANKEA
Specifications
- Désignation:Allume-gaz, rouge
- Seq:01
- Cdt:1
Specifications
About this item
Forme ergonomique avec arrêt du gaz et gâchette de sécurité.
- Flamme réglable
- Étincelle électrique
- Cartouche rechargeable