Gants en nitrile, Omega™ Pro-Tech
Catalog # NITROPT2101-XS
Supplier: Nitritex
Specifications
- Taille du gant:XS
- Emballage:10 boîtes, 100 chacune
- Ambidextre/anatomique:Ambidextres
- Usage unique/Réutilisable:Usage unique
- Convient au contact alimentaire:+
- Latex/Sans latex:Sans latex
- Poudrés/Non poudrés:Non poudrés
- Couleur:pourpre
- Longueur:240 mm
- Seq:01
- Modèle:Pro-Tech
- Norme EN:EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010
- Style de manchette:Roulé
- Finition:Textured
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: