Gants pour salles propres, latex, stériles, Kimtech™ G5
Catalog # 112-2602
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Taille du gant:8,5
- Emballage:Double emballage
- Ambidextre/anatomique:Anatomiques
- Usage unique/Réutilisable:Usage unique
- Poudrés/Non poudrés:Non poudrés
- Couleur:naturel
- Longueur:300 mm
- Seq:06
- Norme EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Style de manchette:Roulé
- Classe de la salle propre:100/ISO 5
- Épaisseur de doigts:0,22 mm
- Épaisseur de paume:0,20 mm
- Épaisseur de manchette:0,16 mm
- Cdt:200 PAIR
Specifications
About this item
Certifications:
Packaging: Paires en double emballage constitué d'une poche dans un sac, 20 sacs par sachet, dix sachets par boîte (200 paires).