Cône à sédimentation d'Imhoff, Nalgene®
Cônes Imhoff de 1000 ml
N° de catalogue 532-0101
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cône à sédimentation d'Imhoff, Nalgene®
N° de catalogue 532-0101
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
PC with PP autoclavable stopper.
- As transparent as glass
- Easy draining via screw plug
- Leakproof closure, closure design allows user to read graduations to zero
Graduation: 0 to 1 ml/0,1; 1 to 10 ml/0,5; 10 to 20 ml/1; 20 to 40 ml/2; 40 to 100 ml/10; 100 to 500/50; 500 to 1000 ml/100.
Spécifications
- Désignation:Cônes Imhoff de 1000 ml
- Cat. No.:532-0101
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Graduation:Division (ml)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix