Cônes de sédimentation Imhoff
Cônes de sédimentation Imhoff
Cône d'Imhoff 1000 ml
N° de catalogue 532-0099
Fournisseur:   VITLAB
Cônes de sédimentation Imhoff
N° de catalogue 532-0099
Fournisseur:  VITLAB
Cônes de sédimentation Imhoff
Cônes de sédimentation Imhoff
Cône d'Imhoff 1000 ml
Prix
SFr. 63.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
  • As transparent as glass
  • Easy draining via screw plug
Graduation: 0 to 2 ml:0,1/ 2 to 10 ml:0,5/ 10 to 40 ml:1/ 40 to 100 ml:2/ 100 to 1000 ml:10.
Spécifications
  • Désignation:
    Cône d'Imhoff 1000 ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 528-1199
    Portoir pour 2 cônes, L×P×H : 300×150×294 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 154.00