Unité de filtration sous vide
516-7017
- Capacité:250 ml
- Matière:Verre borosilicaté
- Cdt:1
- Pour filtre Ø:47/50 mm
En verre borosilicaté, avec joint en PTFE, autoclavable.
Pour éliminer les particules des solvants à des fins de détermination analytique et de purification des solutions. En association avec les membranes RC hydrophiles résistantes aux solvants d'un diamètre de 50 ou 47 mm, idéales pour le nettoyage approfondi et le dégazage des solvants et mélanges de solvants pour les opérations HPLC, GC et AA.
Capacité de l'entonnoir de 250 ml, avec flacon de filtration de 1000 ml.