ContactUsLinkComponent
Bonbonnes -fermenteurs avec ouvertures, avec ou sans agitateur BioTech, Nalgene®
Bonbonnes -fermenteurs avec ouvertures, avec ou sans agitateur BioTech, Nalgene®
  734-5055
   Low Manufacturing Impact
undefined
Bonbonnes -fermenteurs avec ouvertures, avec ou sans agitateur BioTech, Nalgene®
  734-5055
   Low Manufacturing Impact
  • Capacité:
    12 l
  • Désignation:
    Bonbonne-fermenteur pour culture cellulaire
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Cdt:
    1
PC culture vessel with white PP closures.
  • Résistance thermique de −135 à +135 °C, autoclavable
  • Incassable, grande résistance mécanique
  • Volume total: 15 L
  • Diamètre du bouchon (haut): 100 mm
  • Diamètre du bouchon (latéral): 38 - 430
  • Hauteur totale: 429 mm
  • Diamètre extérieur: 289 mm
Elle est légère et incassable, avec 4 ouvertures latérales en haut. Graduation de 3 à 12 L, par incréments de 0,5 L. En matière plastique, elle permet le contact alimentaire et est conforme à la classe VI de l'USP. Non cytotoxique.
Bonbonne-fermenteur avec agitateur BioTech.
Le système de bonbonne-fermenteur pour culture cellulaire avec agitateur BioTech est constitué d'une bonbonne-fermenteur de 12 L avec ouvertures (telle que décrite ci-dessus), d'un agitateur à tige BioTech 1/8 HP et d'un ensemble inférieur composé d'une tige de 340 mm avec un agitateur à flux axial en PP rempli de verre de 100 mm de long et d'un baffle en PP de 63,5 mm de large. L'agitateur BioTech assure une vitesse variable, un contrôle programmable de la vitesse/durée et une rotation horaire et antihoraire. Il est spécialement conçu pour une efficacité maximale avec les composants du système. La bonbonne-fermenteur et l'ensemble inférieur sont autoclavables.
Diamètre du bouchon (latéral): 38 - 430