Flacons de culture type Fernbach, Nalgene®
N° de catalogue 710-4100
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Spécifications
- Capacité:2800 ml
- Désignation:Flacon Fernbach
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
En PC transparent.
- Thermorésistants de -135...+135 °C, autoclavables
- Incassables, grande résistance mécanique
- Bonne résistance chimique, mais ne sont pas adaptés aux solvants, acides forts ou solutions alcalines
Fournissent une surface de liquide suffisamment grande pour favoriser l'aération de cultures de micro-organismes en milieu liquide. Permettent d'obtenir une croissance plus rapide grâce à une meilleure aération.