Filtres-seringue, Acrodisc® DMSO-safe
Catalog # 514-4011
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Ø:25 mm
- Surface de filtration:2,8 cm²
- Taille de pore:0,20 µm
- Stérilité:Stérile
- Type:DMSO-Safe
- Max. temperature:55 °C
- Seq:01
- Max. operating pressure:6,2 bar
- Débit d'eau:60 ml/min (2,1 bar)
- Cdt:50
Specifications
About this item
Pour des solutions contenant du diméthylsulfoxyde (DMSO). Stérilisation des milieux utilisés pour la cryopréservation cellulaire.
Membrane en nylon, boîtier en PP, stérile.