ContactUsLinkComponent
Porte-filtre pour seringues, Whatman™
  514-0020
Porte-filtre pour seringues, Whatman™
  514-0020
  • Pour Ø:
    25 mm
  • Cdt:
    10
PS syringe filter holder for clarification and sterile filtration of liquids and gases under pressure.
Pression max.: 7 bar
Température max.: 180 °C
Øxh: 30×34 mm