Écran facial, Nalgene®
Résistance aux chocs et aux éclaboussures, PC, 293×490 mm
N° de catalogue 113-2800
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Écran facial, Nalgene®
N° de catalogue 113-2800
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
L'écran en PC de 1,5 mm d'épaisseur offre une grande protection contre les impacts et les projections.
- Protège le visage et le cou des UV de longueur d'onde de 200 - 360 nm
- Serre-tête en PE confortable
- Utilisation avec des lunettes de sécurité
Certifications: EN 166
Spécifications
- Type:Résistance aux chocs et aux éclaboussures
- L×l:293×490 mm
- Matière:PC
- Cat. No.:113-2800
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact