Distributeur multicompartiments
Multi-compartment dispenser, acrylic, incolore, 508×305×457 mm
N° de catalogue 113-0032
Fournisseur: AK
Aller à
Product Details & Documents
Distributeur en acrylique pour le rangements de vos gants, casquettes, filets à cheveux et surchaussures.
- Un grand compartiment et deux petits
- Chargement facile
- Accès sur le dessus par le couvercle
Spécifications
- Couleur:incolore
- Désignation:Multi-compartment dispenser, acrylic
- l×p×h:508×305×457 mm
- Cat. No.:113-0032
- Type de distributeur:Modèle sur pied / pour montage mural
- Matière:Acrylique
- PPE type:Multi-use