ContactUsLinkComponent
Capsules de pesée, jetables
Capsules de pesée, jetables
  611-9000
 :  LUDI
undefined
Capsules de pesée, jetables
  611-9000
 :  LUDI
  • Ø int.×h:
    100×7 mm
  • Cdt:
    80
Aluminium.
  • Diamètre : 100 mm
  • Hauteur du rebord : 7 mm
Pour la détermination de l'humidité.